Läs mer
n-Octyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Octyl Chloroformate |
| CAS | 7452-59-7 |
| Molekylformel | C9H17ClO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Chloroformic Acid Octyl Ester, 1-OctylChloroformate, Octyl Chloroformate, n-Octyl Chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9(10)11/h2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCOC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | octyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.68 |
| Formel vikt | 192.0917 |