Läs mer
n-oktyl-β -D-Glukopyranosid, MP Biomedicals™
Produktkod. 17811371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17811371 1 g -
11406462 250 mg 250mg
11416462 500 mg 500mg
11436462 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17811371 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215005401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 SEK
    1098.33 SEK / 1g
    Save 56.67 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
n-oktyl-β -D-Glukopyranosid> 98%, vitt pulver, nonjoniskt rengöringsmedel för membranprotein.
  • Nonjonisk alkyl-glukosid-tvättmedel som vanligtvis används vid solubilisering av membranproteiner och fosfolipider.
  • Används i molberoende förhållanden för solubilisering av fosfatidylkolinbilager.
  • Används för proteinkristallisering, såväl som för att förbättra oligosackaridklyvningen från glykoproteiner med användning av endoglykosidas F.
Kemiska identifierare
CAS 29836-26-8
Molekylformel C14H28O6
Molekylvikt (g/mol) 292.37
MDL-nummer MFCD00063288
InChI-nyckel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym n-Octyl-b-D-glucoside, OGP
PubChem CID 62852
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-(oktyloxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Färg Vitt
Namnnotering Molekylärbiologi
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 89 °C till 100 °C (litteratur)
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad 98%
Analysprocentintervall ≥98%
Specifik rotation -31 ±3° (c=5, vatten)
Beilstein 84118
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 mg/ml klar färglös lösning).