Läs mer
n-oktyl-β -D-Glukopyranosid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446462 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446462 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11446462 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215005410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9975.00 SEK
    9499.35 SEK / 10g
    Save 475.65 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
n-oktyl-β -D-Glukopyranosid> 98%, vitt pulver, nonjoniskt rengöringsmedel för membranprotein.
  • Nonjonisk alkyl-glukosid-tvättmedel som vanligtvis används vid solubilisering av membranproteiner och fosfolipider.
  • Används i molberoende förhållanden för solubilisering av fosfatidylkolinbilager.
  • Används för proteinkristallisering, såväl som för att förbättra oligosackaridklyvningen från glykoproteiner med användning av endoglykosidas F.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Namnnotering Molekylärbiologi
CAS 155751-72-7, 29836-26-8
Smältpunkt 89 °C till 100 °C (litteratur)
Färg Vitt
Anteckningar om renhetsgrad 0.98
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C14H28O6
Kvantitet 10 g
Beilstein 84118
Synonym okadaic acid, potassium salt, okadaic acid potassium salt, okadaic acidpotassium salt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 mg/ml klar färglös lösning).
InChI-nyckel UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
Optisk rotation -31 ±3° (c=5, vatten)
LEDER CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[K+]
IUPAC-namn kalium;2-hydroxi-3-[11-hydroxi-2-[4-[4-hydroxi-2-[1-hydroxi-3-(3-metyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undekan-2-yl)butyl]-3-metyliden spiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]-4-metyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-4-en-8-yl]
Molekylvikt (g/mol) 292.4
PubChem CID 44134868
Formel vikt 292.4
Fysisk form Pulver