Läs mer
n-oktyl-β -D-glukopyranosid (vitt kristallint pulver), Fisher BioReagents
Beskrivning
n-oktyl-β -D-Glucopyranoside är ett mycket renat, nonjoniskt rengöringsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | 0.3 max. at 260nm |
| Kemiskt namn eller material | n-Octyl-β-D-Glucopyranoside |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Smältpunkt | 105°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Förpackning | Bärnstensfärgad polyflaska |
| Analysprocentintervall | ≥98 % |
| Specifik rotation | -28.0 to -32.0° (+ or -) |
| Merck Index | 15, 6857 |
| Visa mer |