Läs mer
n-oktyl-β -D-glukopyranosid (vitt kristallint pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10326843
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad polyflaska
Polymikrorör
Förpackningsstorlek:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10326843 5 g Bärnstensfärgad polyflaska 5g
10214873 500 mg Polymikrorör 500mg
10071693 1 g Polymikrorör 1g
10071073 25 g Bärnstensfärgad polyflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10326843 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP5855
 Begränsad artikel
I lager
n-oktyl-β -D-Glucopyranoside är ett mycket renat, nonjoniskt rengöringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29836-26-8
Molekylformel C14H28O6
Molekylvikt (g/mol) 292.37
MDL-nummer MFCD00063288
InChI-nyckel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
PubChem CID 62852
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Abs. 0,3 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Smältpunkt 105 °C
Kvantitet 5 g
Förpackning Bärnstensfärgad polyflaska
Analysprocentintervall ≥98 %
Specifik rotation -28,0 till -32,0° (+ eller -)
Merck Index 15, 6857
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-oktoxioxan-3,4,5-triol
Formel vikt 292.4