Läs mer
n-oktyl-β -D-glukopyranosid (vitt kristallint pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. p-27452
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad polyflaska
Poly Micro Tube
Förpackningsstorlek:
1g
25g
500mg
5g
Produktkod. 10214873
Brand: Fisher BioReagents BP585500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside is a highly purified, nonionic detergent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29836-26-8
Molekylformel C14H28O6
Molekylvikt (g/mol) 292.37
MDL-nummer MFCD00063288
InChI-nyckel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
PubChem CID 62852
LEDER CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Abs. 0.3 max. at 260nm
Kemiskt namn eller material n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Smältpunkt 105°C
Kvantitet 500 mg
Förpackning Poly Micro Tube
Analysprocentintervall ≥98 %
Specifik rotation -28.0 to -32.0° (+ or -)
Merck Index 15, 6857
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(octyloxy)oxane-3,4,5-triol
Formel vikt 292.4