Läs mer
n-Octyl-d17-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octylamine-d17 |
| CAS | 1173022-14-4 |
| Molekylformel | C8 D17 H2 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Octan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d17-amine (ACI), 1-Octanamine-d17, n-Octyl-d17-amine, 1-Aminooctane-d17, 1-Octylamine-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17, Genamin 8 R-d17 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.35 |
| Formel vikt | 146.2585 g/mol |
| Visa mer |