Läs mer
n-Oktylgallat, 98+%
Produktkod. 11302366
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302366 100 g 100g
11392356 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06081.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 1034-01-1 | C15H22O5 | 282,336 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1034-01-1
Molekylformel C15H22O5
Molekylvikt (g/mol) 282.336
MDL-nummer MFCD00002197
InChI-nyckel NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl gallate, n-octyl gallate, progallin o, stabilizer ga 8, n-octylgallate, gallic acid, octyl ester, gallic acid n-octyl ester, gallic acid octyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, octyl ester, oktylester kyseliny gallove
PubChem CID 61253
ChEBI CHEBI:83631
IUPAC-namn oktyl-3,4,5-trihydroxibensoat
LEDER CCCCCCCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octyl gallate
Smältpunkt 96 °C till 102 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2132305
Formel vikt 282.34
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.