Läs mer
n-Octyl L-2-pyrrolidinone-5-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | n-Octyl L-2-pyrrolidinone-5-carboxylate |
| Kokpunkt | 140°C (0.06 mmHg) |
| Brytningsindex | 1.472 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 478315 |
| Formel vikt | 241.33 |
| Procent renhet | 98% |