Läs mer
N-oktyl-N,N-dimetyl-3-ammonio-1-propansulfonat, 98 %
Produktkod. 15507049 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15507049 25 g 25g
15597039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15507049 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459700250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 15178-76-4 | C13H29NR3S | 279,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15178-76-4
Molekylformel C13H29NO3S
Molekylvikt (g/mol) 279.44
InChI-nyckel QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl sulfobetaine, 3-dimethyl-octylazaniumyl propane-1-sulfonate, n-octyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-n,n-dimethyloctylammonio propanesulfonate inner salt, 3-dimethyl octyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-n,n-dimethyloctylammonio propanesulfonate solution, n-octyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate sb-8, n-octylsulfobetaine, zwittergent 3-08
PubChem CID 3084219
IUPAC-namn 3-[dimetyl(oktyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Smältpunkt 217,0 °C
Förlust vid torkning Max 2% .
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation (10% i vatten) Tydlig lösning
Formel vikt 279.44
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.