Läs mer
N-Octyl Nortadalafil, TRC
Produktkod. 30137510
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137510 10 mg
30135345 25 mg
30011200 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO24135010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173706-35-8
Molekylformel C29 H33 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 487.59
Synonym Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-octyl-, (6R,12aR)-, N-Octylnortadalafil
IUPAC-namn (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-octyl-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione
LEDER CCCCCCCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Octyl Nortadalafil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H33N3O4/c1-2-3-4-5-6-9-14-31-17-26(33)32-23(29(31)34)16-21-20-10-7-8-11-22(20)30-27(21)28(32)19-12-13-24-25(15-19)36-18-35-24/h7-8,10-13,15,23,28,30H,2-6,9,14,16-18H2,1H3/t23-,28-/m1/s1
Formel vikt 487.2471
Procent renhet >95%