missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Octyl-oligo-oxyethylene, TRC

Produktkod. 30428607
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428607 250 mg
30423450 2.5 g
30419148 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO293273250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 27252-75-1
Molekylformel (C2H4O)nC8H18O
Molekylvikt (g/mol) 174.28
Synonym Aduxol Hex 05B, Berol EP 35, Dehydol 04, Dehydol 04DEO, Ethoxylated Octyl Alcohol, Novel II 8-7, Pionin D 1002, Poly(oxyethylene) Monooctyl Ether, Poly(oxyethylene) Octyl Ether, Polyethoxylated Octanol, Polyethylene Glycol Mono-n-octyl Ether, Polyethylene Glycol Monooctyl Ether, Polyethylene Glycol Octyl Ether, Polyethylene Glycol Octyl Monoether, Polyoxyethylene Mono(n-octyl) Ether, THM Schkopau W-OF, Texofor N, Texofor N 12, Texofor N 4, Trycol 5887, Trycol ST 8049, n-Octyl Polyethylene Glycol Ether, n-Octylpolyoxyethylene, alpha-Octyl-ω-hydroxy-poly(oxyethylene), alpha-Octyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
IUPAC-namn 2-octoxyethanol
LEDER CCCCCCCCOCCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material n-Octyl-oligo-oxyethylene
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
Formel vikt 174.162
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.