Läs mer
n-Octyl-Xanthate, Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Octyl-Xanthate','Potassium Salt |
| CAS | 2720-80-1 |
| Molekylformel | C9 H17 K O S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18OS2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9(11)12;/h2-8H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| LEDER | CCCCCCCCOC(=S)S[K] |
| IUPAC-namn | octoxycarbothioylsulfanylpotassium |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.46 |
| Formel vikt | 244.0358 |