Läs mer
n-oktylbensen, 99 %
Produktkod. 11410103
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410103 25 g 25g
11420103 100 g 100g
11430103 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410103 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12138.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2189-60-8 | C14H22 | 190,33 g/mol
n-oktylbensen används som lösningsmedel för att studera självsammansättningen av derivat av tetratiafulvalen (TTF) på grafit och deras visualisering genom scanning tunnelmikroskopi (STM ). Det är också involverat i studien av effekterna och substitutionen av dessa föreningar. Det används också för att framställa laddningsöverföringskomplex med fluoranil och 1,3,5-trinitrobensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-oktylbensen används som lösningsmedel för att studera självsammansättningen av derivat av tetratiafulvalen (TTF) på grafit och deras visualisering genom scanning tunnelmikroskopi (STM ). Det är också involverat i studien av effekterna och substitutionen av dessa föreningar. Det används också för att framställa laddningsöverföringskomplex med fluoranil och 1,3,5-trinitrobensen.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2189-60-8
Molekylformel C14H22
Molekylvikt (g/mol) 190.33
MDL-nummer MFCD00009564
InChI-nyckel CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
PubChem CID 16607
IUPAC-namn oktylbensen
LEDER CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Octylbenzene
Smältpunkt -36°C
Densitet 0.854
Kokpunkt 264°C to 265°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 25 g
Beilstein 1906253
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 190.33
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.