Läs mer
n-oktylbensen, TRC
Produktkod. 30411922
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30411922 250 g
1 options
Produktkod. 30411922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO272850250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octylbenzene
CAS 2189-60-8
Molekylformel C14 H22
Kvantitet 250 g
Synonym Benzene','octyl- (9CI','ACI), Octane','1-phenyl- (6CI','7CI','8CI), Octylbenzene (ACI), 1-Phenyloctane, n-Octylbenzene, NSC 404115, Octylbenzol
InChI formel InChI=1S/C14H22/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-12-9-7-10-13-14/h7,9-10,12-13H,2-6,8,11H2,1H3
LEDER CCCCCCCCc1ccccc1
IUPAC-namn Oktylbensen
Molekylvikt (g/mol) 190.32
Formel vikt 190.1722