Läs mer
Melford n-oktylglucosid
Produktkod. 30018548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018548 1 g
30018552 50 g
30018550 25 g
30018549 10 g
30018551 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30018548 Leverantör Melford Leverantörsnummer N020071.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nonjonisk detergent för solubilisering och isolering av membranbundna proteiner.
Nonjonisk detergent för solubilisering och isolering av membranbundna proteiner.
Specifikationer
CAS 29836-26-8
Molekylformel C14H28O6
Kvantitet 1 g