Läs mer
Melford n-oktylglucosid
Produktkod. 30018552
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018552 50 g
30018550 25 g
30018549 10 g
30018551 5 g
30018548 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30018552 Leverantör Melford Leverantörsnummer N0200750.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Nonjonisk detergent för solubilisering och isolering av membranbundna proteiner.
Nonjonisk detergent för solubilisering och isolering av membranbundna proteiner.
Specifikationer
CAS 29836-26-8
Molekylformel C14H28O6
Kvantitet 50 g