Läs mer
Melford n-oktylglucosid
Produktkod. p-200087252
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Produktkod. 30018552
Brand: Melford N0200750.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nonjonisk detergent för solubilisering och isolering av membranbundna proteiner.
Nonjonisk detergent för solubilisering och isolering av membranbundna proteiner.
Specifikationer
CAS 29836-26-8
Molekylformel C14H28O6
Kvantitet 50 g