missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Octylpyridin-4-amine, TRC

Produktkod. 30132409
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132409 25 g
30003420 1 g
30009618 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO29395025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64690-19-3
Molekylformel C13 H22 N2
Molekylvikt (g/mol) 206.33
Synonym N-Octyl-4-pyridinamine, 4-(Octylamino)pyridine;
IUPAC-namn N-octylpyridin-4-amine
LEDER CCCCCCCCNc1ccncc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Octylpyridin-4-amine
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H22N2/c1-2-3-4-5-6-7-10-15-13-8-11-14-12-9-13/h8-9,11-12H,2-7,10H2,1H3,(H,14,15)
Formel vikt 206.1783
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.