Läs mer
n-oktyltriklorolan, 97 %
Produktkod. 11460188
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460188 25 g 25g
11470188 100 g 100g
11480188 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23753.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5283-66-9 | C8H17Cl3Si | 247,659 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5283-66-9
Molekylformel C8H17Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 247.659
MDL-nummer MFCD00000488
InChI-nyckel RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive
PubChem CID 21354
IUPAC-namn triklor(oktyl)silan
LEDER CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 225°C to 227°C
Kemiskt namn eller material n-Octyltrichlorosilane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1801
Beilstein 1744230
Flampunkt 96°C (204°F)
Formel vikt 247.67
Procent renhet 97%
Odör Irritating
Brytningsindex 1.447
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.073
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.