Läs mer
n-Octyltriethoxysilane, 95%
Produktkod. p-7058293
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11301577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04407.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2943-75-1
Molekylformel C14H32O3Si
Molekylvikt (g/mol) 276.49
MDL-nummer MFCD00039883
InChI-nyckel MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
IUPAC-namn trietoxi(oktyl)silan
LEDER CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 265°C
Kemiskt namn eller material n-Octyltriethoxysilane
Smältpunkt <-40°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2325287
Flampunkt 109°C (228°F)
Formel vikt 276.49
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.417
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.878
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.