Läs mer
n-oktyltrimetoxisilisilan, 97+%
Produktkod. 11375447
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375447 100 g 100g
11365447 5 g 5g
11355447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042698.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 3069-40-7 | C11H26O3Si | 234,41 g/mol
n-oktyltrimetoxisilan används inom medicin, elektronisk industri och polymermaterial. Det används också som ytmodifierare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3069-40-7
Molekylformel C11H26O3Si
Molekylvikt (g/mol) 234.41
MDL-nummer MFCD00043053
InChI-nyckel NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane
PubChem CID 76485
IUPAC-namn trimetoxi(oktyl)silan
LEDER CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 75 °C (0,1 mmHg)
Kemiskt namn eller material n-Octyltrimethoxysilane
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Flampunkt 102 °C (96 °C)
Löslighetsinformation Löslig i ett vanligt opolärt organiskt lösningsmedel.
Formel vikt 234.41
Procent renhet ≥97%
Brytningsindex 1.417
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.907 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.