Läs mer
N-Oleoyl glycine, MedChemExpress
Produktkod. 16484758
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16484758 10 mg
1 options
Produktkod. 16484758 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113204
MedChemExpress N-Oleoyl glycine is a lipoamino acid, which stimulates adipogenesis associated with activation of CB1 receptor and Akt signaling pathway in 3T3-L1 adipocyte.
N-Oleoyl glycine is a lipoamino acid, which stimulates adipogenesis associated with activation of CB1 receptor and Akt signaling pathway in 3T3-L1 adipocyte.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Oleoyl glycine
CAS 2601-90-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H37NO3
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (294.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CNC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 339.51
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 339.51
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism