Läs mer
N-Oleoylethanolamide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleoyl Ethanolamide-d4 |
| CAS | 946524-36-3 |
| Molekylformel | C20 D4 H35 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (9Z)-N-(2-Hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-9-octadecenamide, (Z)-N-(2-Hhydroxyethyl-d4)-9-octadecenamide, N-(2-Hydroxyethyl-d4)-oleamide, AM 3101, N-(2-Hydroxyethyl-d4)-9-Z-octadecenamide, N-(2-Hydroxyethyl-d4)oleamide, N-Oleoyl-2-aminoethanol-d4, N-Oleoylethanol-d4-amide, N-Oleoylethanol-d4-amine, Oleamide MEA-d4, Oleic Acid Ethanol-d4-amide, Oleic Acid Monoethanol-d4-amide, Oleoylethanol-d4-amide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-/i18D2,19D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | (Z)-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)octadec-9-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.554 |
| Formel vikt | 329.323 |