Läs mer
N-Oleoylethanolamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleoyl Ethanolamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9- |
| Formel vikt | 325.2981 |