Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N(omega)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysin, 95 %
Produktkod. 15418757
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418757 250 mg 250mg
15408757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418757 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H52189.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 203854-47-1 | C27H34N2O6 | 482,58 g/mol
N(μ )-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N(μ)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Svårlösligt kärlvatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 203854-47-1
Molekylformel C27H34N2O6
Molekylvikt (g/mol) 482.58
MDL-nummer MFCD01863054
InChI-nyckel SDBUQLGECIYUDT-LGWFVXIRNA-N
Synonym fmoc-l-beta-homolysine boc, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-7-tert-butoxycarbonyl amino heptanoic acid, fmoc-beta-holys boc-oh, fmoc-beta-homolys boc-oh, fmoc-l-nw-boc-beta-homolysine, 3s-7-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, 3s-7-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, fmoc-l-beta-homolysine, ambotzfaa6700, fmoc-b-holys boc-oh
PubChem CID 2761531
IUPAC-namn (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-7-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]heptansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(omega)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysine
Kvantitet 250 mg
Beilstein 8022293
Löslighetsinformation Sparsamt lösligt sopvatten.
Formel vikt 482.58
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.