Läs mer
N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleimide |
| CAS | 117259-61-7 |
| Molekylformel | C12H9HgNO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (Acetato-O)[4-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]mercury, 1-Phenyl-1H-Pyrrole-2,5-dione Mercury Complex |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6NO2.C2H4O2.Hg/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8;1-2(3)4;/h2-7H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1 |
| LEDER | CC(=O)O[Hg]c1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC-namn | acetyloxy-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]mercury |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.79 |
| Formel vikt | 433.0238 |