Läs mer
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid, MedChemExpress
Produktkod. p-200098848
Encompass_Preferred
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16473276
Brand: Medchem Express HY118628
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is a broad spectrum Phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is also an effective reversible inhibitor of calcium-activated chloride channels, has potential to treat arrhythmia.
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is a broad spectrum Phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is also an effective reversible inhibitor of calcium-activated chloride channels, has potential to treat arrhythmia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid
Fysisk form Solid
CAS 110683-10-8
Färg White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23NO3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ACA
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (370.47 mM)
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)/C=C/C(NC2=CC=CC=C2C(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 337.41
Formel vikt 337.41
Procent renhet 96.94%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.