Läs mer
N-(p-amylcinnamoyl) antranilsyra, TRC
Produktkod. 30338377
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30338377 25 mg
1 options
Produktkod. 30338377 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63652525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid
CAS 110683-10-8
Molekylformel C21H23NO3
Kvantitet 25 mg
Synonym 2-[[1-Oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic Acid, 2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propenyl]amino]-benzoic Acid, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic Acid
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
LEDER CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1
IUPAC-namn 2-[[(E)-3-(4-pentylfenyl)prop-2-enoyl]amino]bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 337.41
Formel vikt 337.1678