Läs mer
N-(p-amylcinnamoyl) antranilsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid |
| CAS | 110683-10-8 |
| Molekylformel | C21H23NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-[[1-Oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic Acid, 2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propenyl]amino]-benzoic Acid, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+ |
| LEDER | CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[[(E)-3-(4-pentylfenyl)prop-2-enoyl]amino]bensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.41 |
| Formel vikt | 337.1678 |