Läs mer
N-(p-klorobenzoyl)-p-anisidin, TRC
Produktkod. 30367651
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30367651 50 mg
1 options
Produktkod. 30367651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36504050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(p-Chlorobenzoyl)-p-anisidine
CAS 4018-82-0
Molekylformel C14H12ClNO2
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)-benzamide, 4-Chloro-4'-methoxybenzanilide, 4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide, N-(4-Methoxyphenyl)-4-chlorobenzamide, N-(p-Chlorobenzoyl)-p-anisidine, N-(p-Methoxyphenyl)-p-chlorobenzamide, NSC 6924
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-18-13-8-6-12(7-9-13)16-14(17)10-2-4-11(15)5-3-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
LEDER ClC1=CC=C(C(NC2=CC=C(OC)C=C2)=O)C=C1
IUPAC-namn 4-kloro-N-(4-metoxyfenyl)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 261.7
Formel vikt 261.0557