Läs mer
N-(p-Coumaroyl) Serotonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(p-Coumaroyl) Serotonin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O3/c22-15-4-1-13(2-5-15)3-8-19(24)20-10-9-14-12-21-18-7-6-16(23)11-17(14)18/h1-8,11-12,21-23H,9-10H2,(H,20,24)/b8-3+ |
| Formel vikt | 322.1317 |