Läs mer
N-p-Coumaroyltyrosine (~98%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-p-Coumaroyltyrosine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO5/c20-14-6-1-12(2-7-14)5-10-17(22)19-16(18(23)24)11-13-3-8-15(21)9-4-13/h1-10,16,20-21H,11H2,(H,19,22)(H,23,24)/b10-5+/t16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 327.1107 |