Läs mer
N-(p-Nitrobenzoyl)glutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(p-Nitrobenzoyl)glutamic Acid |
| CAS | 22536-03-4 |
| Molekylformel | C12H12N2O7 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O7/c15-10(16)6-5-9(12(18)19)13-11(17)7-1-3-8(4-2-7)14(20)21/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,17)(H,15,16)(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)CCC(NC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(4-nitrobenzoyl)amino]pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.23 |
| Formel vikt | 296.0645 |