missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(p-Nitrophenethyl)spiperone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(p-Nitrophenethyl)spiperone |
| CAS | 136247-18-2 |
| Molekylformel | C31 H33 F N4 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H33FN4O4/c32-26-12-10-25(11-13-26)29(37)7-4-19-33-21-17-31(18-22-33)30(38)34(23-35(31)27-5-2-1-3-6-27)20-16-24-8-14-28(15-9-24)36(39)40/h1-3,5-6,8-15H,4,7,16-23H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(CCN2CN(c3ccccc3)C4(CCN(CCCC(=O)c5ccc(F)cc5)CC4)C2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-3-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 544.62 |
| Formel vikt | 544.2486 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?