Läs mer
N-(p-Toluenesulfonyl)glycine, 97%
Produktkod. 15450118
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450118 5 g 5g
15460118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53371.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1080-44-0 | C9H11NO4S | 229.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1080-44-0
Molekylformel C9H11NO4S
Molekylvikt (g/mol) 229.25
MDL-nummer MFCD00045898
InChI-nyckel VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-p-tosylglycine, tos-gly-oh, n-tosylglycine, 2-4-methylphenylsulfonamido acetic acid, n-4-methylphenyl sulfonyl glycine, n-p-toluenesulfonyl glycine, n-4-tosylglycine, glycine, n-4-methylphenyl sulfonyl, n-toluene-4-sulfonyl-glycine, toluene-4-sulfonylamino-acetic acid
PubChem CID 70653
IUPAC-namn 2-[(4-metylfenyl)sulfonylamino]ättiksyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(p-Toluenesulfonyl)glycine
Smältpunkt 146°C to 149°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.