Läs mer
N-(p-Toluenesulfonyl)glycine, 97%
Produktkod. p-7035652
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15450118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53371.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1080-44-0 | C9H11NO4S | 229.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1080-44-0
Molekylformel C9H11NO4S
Molekylvikt (g/mol) 229.25
MDL-nummer MFCD00045898
InChI-nyckel VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-p-tosylglycine, tos-gly-oh, n-tosylglycine, 2-4-methylphenylsulfonamido acetic acid, n-4-methylphenyl sulfonyl glycine, n-p-toluenesulfonyl glycine, n-4-tosylglycine, glycine, n-4-methylphenyl sulfonyl, n-toluene-4-sulfonyl-glycine, toluene-4-sulfonylamino-acetic acid
PubChem CID 70653
IUPAC-namn 2-[(4-metylfenyl)sulfonylamino]ättiksyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(p-Toluenesulfonyl)glycine
Smältpunkt 146°C to 149°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.