Läs mer
N-(p-Tolyl)thiourea, 97%
Produktkod. 11458973
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11458973
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11098.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 622-52-6 | C8H10N2S | 166.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-52-6
Molekylformel C8H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 166.24
MDL-nummer MFCD00041190
InChI-nyckel VXLFMCZPFIKKDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylthiourea, 1-p-tolyl thiourea, 1-p-tolylthiourea, 1-4-methylphenyl thiourea, n-4-methylphenyl thiourea, 4-methylphenyl thiourea, urea, 2-thio-1-p-tolyl, n-p-tolylthiourea, p-tolylthiocarbamide, thiourea, 4-methylphenyl
PubChem CID 722833
IUPAC-namn (4-methylphenyl)thiourea
LEDER CC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N- (p-Tolyl)thiourea
Smältpunkt 182°C to 186°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2086619
Formel vikt 166.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.