Läs mer
N-(p-Tolylsulfonylmethyl)formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(p-Tolylsulfonylmethyl)formamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)7-10-6-11/h2-6H,7H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 213.046 |