Läs mer
N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, synthetical, 98%
Produktkod. 10266101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10266101 5 mg Glasflaska 5mg
10413045 25 mg Glasflaska 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10266101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24696-26-2 | C34H67NO3 | 537.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24696-26-2
Molekylformel C34H67NO3
Molekylvikt (g/mol) 537.91
MDL-nummer MFCD00056205
InChI-nyckel YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
Synonym c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
PubChem CID 71314645
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Namnnotering Synthetical, ≥99% ee
Smältpunkt 94.0°C to 95.0°C
Färg Vitt
Enantiomert överskott 99.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,soluble in dichloromethane,insoluble in acetone
IUPAC-namn N-(1,3-dihydroxioktadek-4-en-2-yl)hexadekanamid
Formel vikt 537.91
Procent renhet 98% (99+% E.E.)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.