Läs mer
N-Palmitoyl-O-phosphocholine Serine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Palmitoyl-O-phosphocholine Serine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H49N2O7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)25-22(24(28)29)21-33-34(30,31)32-20-19-26(2,3)4/h22H,5-21H2,1-4H3,(H2-,25,27,28,29,30,31)/t22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 508.328 |
| Procent renhet | >95% |