Läs mer
n-pentadekan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484113
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484113 50 g 50g
11458720 25 g 25g
11494113 250 g 250g
11468720 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11484113 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10336.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
n-pentadekan används som referensämne för gaskromatografi. Det används också som standardmaterial för bestämning av förbränningskvaliteten hos diesel. Det är involverat i den organiska syntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-pentadekan används som referensämne för gaskromatografi. Det används också som standardmaterial för bestämning av förbränningskvaliteten hos diesel. Det är involverat i den organiska syntesen.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-62-9
Molekylformel C15H32
Molekylvikt (g/mol) 212.42
MDL-nummer MFCD00008990
InChI-nyckel YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
IUPAC-namn pentadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentadecane
Smältpunkt 9°C to 10°C
Densitet 0.769
Kokpunkt 269°C to 270°C
Flampunkt 132°C (269°F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 50 g
Beilstein 1698194
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 212.42
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Pentadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Pentadecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.