Läs mer
n-Pentadekan, 99 %
Produktkod. 11494113
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494113 250 g 250g
11458720 25 g 25g
11484113 50 g 50g
11468720 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11494113 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10336.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212,42 g/mol
n-pentadekan används som referensämne för gaskromatografi. Det används också som standardmaterial för bestämning av förbränningskvaliteten hos diesel. Det är involverat i den organiska syntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-pentadekan används som referensämne för gaskromatografi. Det används också som standardmaterial för bestämning av förbränningskvaliteten hos diesel. Det är involverat i den organiska syntesen.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 629-62-9
Molekylformel C15H32
Molekylvikt (g/mol) 212.42
MDL-nummer MFCD00008990
InChI-nyckel YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
IUPAC-namn pentadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Pentadecane
Smältpunkt 9 °C till 10 °C
Densitet 0.769
Kokpunkt 269 °C till 270 °C
Flampunkt 132 °C (269 °F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 250 g
Beilstein 1698194
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 212.42
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Pentadecane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentadecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.