Läs mer
n-Pentan 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321135
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321135 1 ml
1 options
Produktkod. 30321135 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYA09010026ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentane
CAS 109-66-0
Analyt- eller komponentnamn n-Pentane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H12
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pentane, E 0121, NSC 72415, Norpar 5S, Skellysolve A, n-Pentane
InChI formel InChI=1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
LEDER CCCCC
IUPAC-namn Pentan
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 72.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 72,0939 g/mol