Läs mer
n-Pentan, 98 %
Produktkod. 11383337
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383337 1 L 1 L
11363337 250 mL 250ml
11373337 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11383337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017381.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 SEK
    774.65 SEK / 1 L
    Save 155.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72,15 g/mol
n-Pentane används i konsumentvaror som fläcklyftare/rengörare och skummande rakgeler och i kommersiella produkter som jäsmedel för expanderad polystyren (skum) isolering. Det kan också användas som lösningsmedel (i ren form) i laboratorie-, kemisk analys och andra miljöer där ett mycket flyktigt icke-polärt lösningsmedel behövs.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentane
Smältpunkt -130 °C
Färg Färglös
Densitet 0.626 g/mL
Kvantitet 1 L
Flampunkt -49 °C (-57 °F)
Odör Nästan luktfritt
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.358
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH3(CH2)3CH3
UN-nummer UN1265
Merck Index 14,7116
Kokpunkt 36 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 72.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.