Läs mer
n-Pentan, 99+%, för spektroskopi
Produktkod. 10703171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10703171 500 mL Glasflaska 500ml
10104330 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10703171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 SEK
    871.32 SEK / 500ml
    Save 28.68 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
n-pentan, >-99%, C5H12, CAS-nummer-109-66-0, tetraspot, n-pentan, amylhydrid, pentan, pentan, pentani, pentanpolish, skelettlös a, tetraf, tetrakil, 2,5L, 0,009 max vid 240 nm, 0,018 max vid 230 nm, 0,046 max vid 220 nm, 0,222 max vid 210 nm, 0,699 max vid 200 nm, 99+%, 01, 130, 36,0 grader. C | CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentane
Smältpunkt -130,0 °C
Namnnotering 99+%
Abs. 0,009 max vid 240 nm, 0,018 max vid 230 nm, 0,046 max vid 220 nm, 0,222 max vid 210 nm, 0,699 max vid 200 nm
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.6260g/mL, 0.626
Kvantitet 500 mL
Flampunkt −49 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.358
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3(CH2)3CH3
Viskositet 0,25 mPa (20 °C)
Vatten 0,01% max.
Beilstein 01, 130
Merck Index 15, 7228
Kokpunkt 36,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och de flesta andra vanliga organiska lösningsmedel
Formel vikt 72.15
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Pentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.