Läs mer
n-Pentan, vattenfri 99,8+%, över molekylsikt, förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 15485065
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485065 250 mL 250ml
15495065 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15485065 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047115.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.99 SEK
    494.65 SEK / 250ml
    Save 87.34 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72,15 g/mol
n-Pentan används i konsumentprodukter såsom punktlyftare/rengöringar och skummande rakgeler samt i kommersiella produkter som blåsmedel för expanderad polystyren (skumisolering). Det kan också användas som lösningsmedel (i ren form) i laboratorier, kemisk analys och andra sammanhang där ett mycket flyktigt opogulärt lösningsmedel behövs.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Paketerad under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn Pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentane
Smältpunkt -130 °C
Namnnotering Vattenfattiga, över molekylsikt
Färg Färglös
Densitet 0.626 g/mL
Kvantitet 250 mL
Flampunkt -49 °C (-57 °F)
Odör Petroleumliknande
Förpackning ChemSeal™ Flaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.358
Linjär formel CH3(CH2)3CH3
UN-nummer UN1265
Beilstein 969132
Merck Index 14,7116
Kokpunkt 36 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 72.15
Procent renhet ≥99.8%
Visa mer Visa mindre
Endast användning för forskning i RUO –