Läs mer
n-Pentane, BAKARE ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10751742 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 L
Produktkod.
10751742 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10751742 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8114.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt -130°C
CAS 109-66-0
Densitet 0.63 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt -40°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning max. 0.001%
Analysprocentintervall min. 99%
Molekylformel C5H12
MDL-nummer MFCD00009498
Vatten max. 0.01%
Kokpunkt 35°C to 36°C (1013 hPa)
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC
IUPAC-namn pentan
Molekylvikt (g/mol) 72.15
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).