Läs mer
N-pentan, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10366000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10366000 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10558250 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11458433 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10366000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1021/15
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
C5H12, CAS-nummer-109-66-0, 2,5L, 36 grader C, CHEBI:37830, odesignad, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentan, -130 grader C, 92499 glasflaska, 72498, 72498, Liquid. 8003, CCCCC, 573 mbar vid 20 grader C, 0,25 mPaS vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 573mbar at 20°C
Viskositet 0.25 mPaS at 20°C
Ångdensitet 2.5
Fysisk form Vätska
Smältpunkt -130°C
Kokpunkt 36°C
Kvantitet 1 L
Formel vikt 72.15g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Pentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.