Beskrivning
C5H12, CAS-nummer-109-66-0, 2,5L, 36 grader C, CHEBI:37830, odesignad, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentan, -130 grader C, 92499 glasflaska, 72498, 72498, Liquid. 8003, CCCCC, 573 mbar vid 20 grader C, 0,25 mPaS vid 20 grader C
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Ångtryck | 573mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.25 mPaS at 20°C |
| Ångdensitet | 2.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Smältpunkt | -130°C |
| Kokpunkt | 36°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Formel vikt | 72.15g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- n-Pentane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.